Key Documents
ENA497373642
Enamine
1-[(ethanesulfonyl)methyl]-4-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(ethylsulfonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-15(13,14)7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
QRLVYWVPKPUBJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248282
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248282