Principaux documents
ENA497373493
Enamine
3-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-7(5-13)2-3-8(6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
QQRFRROHBKANIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246023