Key Documents
ENA497373421
Enamine
5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H3FN2O2S2/c1-2-5-6-3(9-2)10(4,7)8/h1H3
Clé InChI
PPMWBMZURKEVHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244492