Principaux documents
ENA497373358
Enamine
2-amino-4H,6H,7H-5lambda6-thiopyrano[4,3-d][1,3]thiazole-5,5-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-6,7-dihydro-4H-thiopyrano[4,3-d]thiazole 5,5-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2.ClH/c7-6-8-4-1-2-12(9,10)3-5(4)11-6;/h1-3H2,(H2,7,8);1H
Clé InChI
YKVCHZPLUIPKTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227068
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227068