Principaux documents
ENA497373103
Enamine
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-13(17)12(10-16)11-6-4-5-7-11/h11-13,17H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
FKIFMTZBMBQIPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202007