Principaux documents
ENA490048056
Enamine
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-14-6-8(11)9(13-14)10(15)12-7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)
Clé InChI
AQJURRCJHSUMGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163