Principaux documents
ENA490048036
Enamine
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO4S/c1-13(10,11)12-5-6-3-2-4-8-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
KNCVKKYBEVNUTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113