Principaux documents
ENA490047975
Enamine
tert-butyl N-[2-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-methoxyphenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H23NO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-15(4,5)11-7-9-12(18-6)10-8-11/h7-10H,1-6H3,(H,16,17)
Clé InChI
BHMHJQRNSOOLTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964