Principaux documents
ENA490047613
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)3-1-2-4(3)9;/h3-4H,1-2,9H2;1H/t3-,4-;/m1./s1
Clé InChI
YYYMJJAPNAKGEH-VKKIDBQXSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248822
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248822