Key Documents
ENA490047611
Enamine
2-[cyclobutyl(methyl)amino]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Iupac Name
[cyclobutyl(methyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-8(5-7(9)10)6-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
XRQBSGYZQHUSIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248820
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248820