Principaux documents
ENA490047372
Enamine
2-(3-bromo-4-cyanophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-bromo-4-cyanophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c10-8-3-7(14-5-9(12)13)2-1-6(8)4-11/h1-3H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
QACUVBBPVMJMTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248117