Documents
ENA490047280
Enamine
1-(1-methylcyclopropyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1'-methyl-[1,1'-bi(cyclopropan)]-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-6(2-3-6)7(8)4-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Clé InChI
LSNXRWTXZZTCII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247807
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247807