Principaux documents
ENA490047242
Enamine
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO2S/c8-6-2-1-5(3-7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
KONMCRWXTOATRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647