Principaux documents
ENA490047034
Enamine
ethyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.73
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-4-13-10(12)9-5-7(2)11-8(3)6-9;/h7-9,11H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PQELEOKHKVHLIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247056
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247056