Principaux documents
ENA490026529
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Pf
149-150
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-4-9-6-8-5-7(9)3-1/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
FYDYYNBALSEMHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106954
Melting Point
149-150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106954