Documents
ENA465564450
Enamine
1-(pyridin-2-yl)-2-(pyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-(4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c15-12(11-3-1-2-6-14-11)9-10-4-7-13-8-5-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
WFLXZZLROLIHDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246282
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246282