Principaux documents
ENA465564075
Enamine
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4S/c6-11(7,8)4-5-3-9-1-2-10-5/h5H,1-4H2,(H2,6,7,8)
Clé InChI
ZVRKFLCODDGHBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091