Principaux documents
ENA465563794
Enamine
3-fluoro-4-hydrazinylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-hydrazinylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c8-5-3-4(7(11)12)1-2-6(5)10-9/h1-3,10H,9H2,(H,11,12)
Clé InChI
HDICCNZUAPGNQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245242