Key Documents
ENA465563752
Enamine
2-[(1,3-thiazol-5-yl)methoxy]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(thiazol-5-ylmethoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-5(7(9)10)11-3-6-2-8-4-12-6/h2,4-5H,3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RCPWTRNBNAYBEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245158