Principaux documents
ENA465563326
Enamine
2-fluoro-5-hydrazinylbenzoic acid dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-hydrazineylbenzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2.2ClH/c8-6-2-1-4(10-9)3-5(6)7(11)12;;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
PDEGIORUXKNHBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245899
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245899