Documents
ENA465563268
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N3.ClH/c7-6(8)4-11-2-1-5(3-9)10-11;/h1-2,6H,3-4,9H2;1H
Clé InChI
FTJNJGKGDWLGPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170