Principaux documents
ENA465563218
Enamine
[1-(2-bromophenyl)cyclohexyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(2-bromophenyl)cyclohexyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18BrN.ClH/c14-12-7-3-2-6-11(12)13(10-15)8-4-1-5-9-13;/h2-3,6-7H,1,4-5,8-10,15H2;1H
Clé InChI
XJYFRULDUXGKFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244688
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244688