Principaux documents
ENA465563180
Enamine
2-cyclobutyl-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclobutyl-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,6-9)7-4-3-5-7;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CXORKNMBJFXUAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244252
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244252