Documents
ENA465562802
Enamine
5-amino-2-(tert-butoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-tert-butoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-11(2,3)14-10-5-4-9(13)6-8(10)7-12/h4-6H,13H2,1-3H3
Clé InChI
AWAUJUHCMWPJJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243238
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243238