Key Documents
ENA465562313
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]oxolan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c14-12(6-7-15-10-12)9-13-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
Clé InChI
QUAWVVLYKDYOLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137331
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137331