Principaux documents
ENA465561986
Enamine
1-[4-(chloromethyl)phenyl]-4-methoxypiperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-(chloromethyl)phenyl)-4-methoxypiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-16-13-6-8-15(9-7-13)12-4-2-11(10-14)3-5-12;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
Clé InChI
RYITVADRZFSOBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233437
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233437