Principaux documents
ENA458437774
Enamine
[3-(thiophen-3-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.28
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(3-thienyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H11NS/c12-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-13-8-11/h1-6,8H,7,12H2
Clé InChI
GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239568
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239568