Principaux documents
ENA458435736
Enamine
2-(3-benzyl-6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-benzyl-6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O4/c1-9-11(7-12(17)18)13(19)16(14(20)15-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,20)(H,17,18)
Clé InChI
AGQSFVOGVCUDBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237526
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237526