Principaux documents
ENA458434970
Enamine
5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Pf
147-148
Iupac Name
5-phenyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C15H14N2O/c18-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9,15-16H,10H2,(H,17,18)
Clé InChI
SREVNOABLVPRHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236762
Melting Point
147-148
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236762