Principaux documents
ENA458433137
Enamine
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-pyran-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H5F3O2/c1-4-2-5(11)3-6(12-4)7(8,9)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
XMNCXRKURVVCBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234930
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234930