Principaux documents
ENA458432257
Enamine
3-iodo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.06
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-5-methylene-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6IN3O2/c1-4-2-6(8(13)14)12-7(11-4)5(9)3-10-12/h2-3,11H,1H2,(H,13,14)
Clé InChI
MHMOPQUZDGOPGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034