Principaux documents
ENA458431937
Enamine
(3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-7(5-9)4-8(10-11)6-2-3-6/h4,6H,2-3,5,9H2,1H3
Clé InChI
HUOJCVIQWIMKBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232714
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232714