Principaux documents
ENA458431686
Enamine
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6Cl2N2O2S/c1-2-9-5(12(7,10)11)4(6)3-8-9/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
AJIHUVMLMIORFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232462