Principaux documents
ENA458428684
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-5(7)6-3-4-8-9(6)2/h3-5H,7H2,1-2H3
Clé InChI
RRQYXOXCBVYWMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229473
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229473