Principaux documents
ENA458427115
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H20N4/c1-3-15-10(2)11(8-13-15)9-14-6-4-12-5-7-14/h8,12H,3-7,9H2,1-2H3
Clé InChI
DIOHCZSVYPTLRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227904
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227904