Key Documents
ENA458426669
Enamine
tert-butyl N-(3-aminobutan-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-1-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-6(10)7(2)11-8(12)13-9(3,4)5/h6-7H,10H2,1-5H3,(H,11,12)
Clé InChI
FUICJLZUPZOTSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227024
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227024