Principaux documents
ENA458426647
Enamine
2-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c16-13(17)10-3-1-2-4-12(10)15-8-7-11(14-15)9-5-6-9/h1-4,7-9H,5-6H2,(H,16,17)
Clé InChI
FDGXCDUHVFBYAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226800
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226800