Key Documents
ENA458426626
Enamine
butyl(methoxy)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N-butyl-O-methylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-3-4-5-6-7-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ODTCWJCBBOSHSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226903