Principaux documents
ENA458426583
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]cyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14OS/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
QRSPXNQRKMRRHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226956
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226956