Principaux documents
ENA458426317
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ylamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-5-1-3-9-4-2-8-6(5)9/h2,4-5H,1,3,7H2
Clé InChI
RNQMYFYTUSXCRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226327
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226327