Principaux documents
ENA458426270
Enamine
(3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-4-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-5(2-7)3-8-6-4/h3,7H,2H2,1H3
Clé InChI
IKGIRSAMZDRLHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226172