Principaux documents
ENA458426051
Enamine
2-chloro-6-(thiophen-2-yl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(2-thienyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2S/c9-8-5-10-4-6(11-8)7-2-1-3-12-7/h1-5H
Clé InChI
ZRJPQLRFJSALKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518