Principaux documents
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474