Principaux documents
ENA458425956
Enamine
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-9-6(5-10)3-4-7(9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DJOREUNKCJRSPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938