Key Documents
ENA458425934
Enamine
ethyl 2-cyano-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-(4-(hydroxymethyl)phenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-2-17-13(16)12(8-14)7-10-3-5-11(9-15)6-4-10/h3-6,12,15H,2,7,9H2,1H3
Clé InChI
LMZMCAUQHBHMHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225159