Principaux documents
ENA458425635
Enamine
N-{1-cyano-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]ethyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-cyano-1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-10(17)16-14(2,9-15)8-11-5-6-12(18-3)13(7-11)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
URPVWERXQVTSTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225309
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225309