Principaux documents
ENA458425289
Enamine
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2/c9-5-3-6(10)8(11)12-7(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,11,12)
Clé InChI
GNWLTXHHONTKSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500