Principaux documents
ENA458425220
Enamine
methyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)4-5-2-6(8)3-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
XMAIKRHUQZOPSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223219
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223219