Principaux documents
ENA458425042
Enamine
6-(4-fluorophenyl)piperidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)piperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C11H10FNO2/c12-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(14)6-11(15)13-10/h1-4,10H,5-6H2,(H,13,15)
Clé InChI
UKLRYNMMOHQQSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218952
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218952