Key Documents
ENA458424804
Enamine
6-methyloxan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
IVUMRULTPACMCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193695
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193695